8-Quinoléinol
Fournisseur: Serva
Attention
25368.01 25368.02
SERA25368.01EA 0 EUR InStock
SERA25368.01 SERA25368.02
8-Quinoléinol
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71.2 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité