Acide 8-quinoléinesulfonique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 8-Quinolinesulphonic acid
L06640.09 L06640.18
L06640.09EA 66.9 EUR InStock
L06640.09 L06640.18
Acide 8-quinoléinesulfonique ≥98%
Acide 8-quinoléinesulfonique
Purity: 98%
CAS No.: 85-48-3
Molecular Formula: C9H7NO3S
Formula Weight: 209.23
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 9501
UN No.: 2585
MDL No.: MFCD00024037
Formule: C₉H₇NO₃S
MW: 209,23 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024037
Numéro CAS: 85-48-3
EINECS: 201-611-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité