Quinoléine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
132190010 132195000 132190025 132190100
ACRO132190010EA 119 EUR InStock
ACRO132190010 ACRO132195000 ACRO132190025 ACRO132190100
Quinoléine 96%
Quinoléine
Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 237 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.095 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006736
Numéro CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
ONU: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité