Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4-méthylquinoleine

Fournisseur: Molekula

MOLE11378449-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11378449-25G
2-Chloro-4-méthylquinoleine
2-Chloro-4-méthylquinoleine


Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…58 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006742
Numéro CAS: 634-47-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité