4-Chloro-2-méthylquinoleine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15002.03 A15002.06 A15002.14
A15002.03EA 39.4 EUR InStock
A15002.03 A15002.06 A15002.14
4-Chloro-2-méthylquinoleine ≥97%
4-Chloro-2-méthylquinoleine
Purity: 97%
CAS No.: 4295-06-1
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6220
Melting Point: ca 25°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 3522
MDL No.: MFCD00006757
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: ∼25 °C
Densité: 0.881
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006757
Numéro CAS: 4295-06-1
EINECS: 224-300-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité