6-Fluoro-2-méthylquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11469.06 A11469.14 A11469.22
A11469.06EA 105 EUR InStock
A11469.06 A11469.14 A11469.22
6-Fluoro-2-méthylquinoléine ≥98%
6-Fluoro-2-méthylquinoléine
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-61-6
Molecular Formula: C10H8FN
Formula Weight: 161.18
Melting Point: 52-56°
Beilstein Reference: 1281677
Formule: C₁₀H₈FN
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041233
Numéro CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité