6-Fluoro-2-méthylquinoléine
002573-5G 002573-1G
FLUO002573-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002573-5G FLUO002573-1G
6-Fluoro-2-méthylquinoléine
6-Fluoro-2-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈FN
MW: 161,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041233
Numéro CAS: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité