2-Méthyl-6-nitroquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10945.06 A10945.03 A10945.14
A10945.06EA 155 EUR InStock
A10945.06 A10945.03 A10945.14
2-Méthyl-6-nitroquinoléine ≥98%
2-Méthyl-6-nitroquinoléine
Purity: 98%
CAS No.: 613-30-9
Molecular Formula: C10H8N2O2
Formula Weight: 188.19
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 7915
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051736
Numéro CAS: 613-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité