6-Méthoxy-2-méthylquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22199.03 B22199.06
B22199.03EA 44.4 EUR InStock
B22199.03 B22199.06
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine ≥97%
6-Méthoxy-2-méthylquinoléine
Purity: 97%
CAS No.: 1078-28-0
Molecular Formula: C11H11NO
Formula Weight: 173.21
Flash Point: 47°(117°F)
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00006761
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,21 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (0.5 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Densité: 0.973
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006761
Numéro CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité