2-Méthyl-8-quinoléinol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06989.36EA 158 EUR InStock
L06989.36 L06989.22
2-Méthyl-8-quinoléinol ≥98%
2-Méthyl-8-quinoléinol
Purity: 98%
CAS No.: 826-81-3
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 70-74°
Boiling Point: 267°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00006765
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 70…74 °C
Numéro MDL: MFCD00006765
Numéro CAS: 826-81-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité