Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-8-quinoléinol

Fournisseur: Molekula

MOLE20572352-100GEA 0 EUR InStock
MOLE20572352-100G
2-Méthyl-8-quinoléinol
2-Méthyl-8-quinoléinol


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Numéro MDL: MFCD00006765
Numéro CAS: 826-81-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité