2-Méthyl-4-quinoléinol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14587.06 A14587.14 A14587.22
A14587.06EA 50.9 EUR InStock
A14587.06 A14587.14 A14587.22
2-Méthyl-4-quinoléinol ≥98%
2-Méthyl-4-quinoléinol
Purity: 98+%
CAS No.: 607-67-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 118320
Formule: C₁₀H₉NO
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006758
Numéro CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité