3-Méthylquinoléine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 86 EUR InStock
A13109.06 A13109.14
3-Méthylquinoléine ≥98%
3-Méthylquinoléine
Purity: 98+%
CAS No.: 612-58-8
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6150
Melting Point: 15°
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 110325
MDL No.: MFCD00014661
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 252…253 °C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1.069
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014661
Numéro CAS: 612-58-8
EINECS: 210-315-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité