4-Méthylquinoléine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 38.3 EUR InStock
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Méthylquinoléine 99%
4-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006784
Numéro CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité