4-Méthylquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14040.09 A14040.18 A14040.30
A14040.09EA 40.7 EUR InStock
A14040.09 A14040.18 A14040.30
4-Méthylquinoléine ≥97%
4-Méthylquinoléine
Purity: 98%
CAS No.: 491-35-0
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6200
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 260-263°
Beilstein Reference: 110926
Merck Reference: 14,5441
MDL No.: MFCD00006784
Formule: C₁₀H₉N
Point d'ébullition: 260…263 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1.083
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006784
Numéro CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 14,5441
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité