4-Méthylquinoléine
Fournisseur: Molekula
MOLEM16616281EA 0 EUR InStock
MOLEM16616281
4-Méthylquinoléine
4-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00006784
Numéro CAS: 491-35-0
Merck Index: 13,05460
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité