8-Méthylquinoléine
Attention
001208-25G 001208-100G
FLUO001208-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001208-25G FLUO001208-100G
8-Méthylquinoléine
8-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006810
Numéro CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité