2-Phénylquinoléine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
297990010 297990050
ACRO297990010EA 80.2 EUR InStock
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phénylquinoléine 99+%
2-Phénylquinoléine
Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,26 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011568
Numéro CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité