1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14152000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14152000
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane
Formule: C₁₂H₁₈Br₆
MW: 641,7 g/mol
Point d'ébullition: 462 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…199 °C
Numéro CAS: 3194-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité