Bromocyclobutane 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclobutyl bromide
320500010 320500050 320500250
ACRO320500010EA 69.9 EUR InStock
ACRO320500010 ACRO320500050 ACRO320500250
Bromocyclobutane 97%, pur
Bromocyclobutane
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001317
Numéro CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité