Bromocyclobutane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclobutyl bromide
A12817.14 A12817.03 A12817.06
A12817.14EA 772 EUR InStock
A12817.14 A12817.03 A12817.06
Bromocyclobutane 95%
Bromocyclobutane
Purity: 95%
CAS No.: 4399-47-7
Molecular Formula: C4H7Br
Formula Weight: 135.01
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4795
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1900415
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001317
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Densité: 1.431
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001317
Numéro CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité