Bromocycloheptane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cycloheptyl bromide
111080250 111081000
ACRO111080250EA 87.2 EUR InStock
ACRO111080250 ACRO111081000
Bromocycloheptane 97%
Bromocycloheptane
Formule: C₇H₁₃Br
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (10 mmHg)
Densité: 1.28 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004149
Numéro CAS: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité