Bromocycloheptane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cycloheptyl bromide
B23110.06 B23110.14
B23110.06EA 30.4 EUR InStock
B23110.06 B23110.14
Bromocycloheptane ≥97%
Bromocycloheptane
Purity: 97%
CAS No.: 2404-35-5
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.09
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5052
Boiling Point: 71-72°/10mm
Beilstein Reference: 1098389
MDL No.: MFCD00004149
Formule: C₇H₁₃Br
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C (10 mmHg)
Densité: 1.300
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004149
Numéro CAS: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité