Bromocyclohexane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
159080010 159082500
ACRO159080010EA 112 EUR InStock
ACRO159080010 ACRO159082500
Bromocyclohexane 99%
Bromocyclohexane
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -56,5 °C
Densité: 1.33 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003819
Numéro CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité