Bromocyclohexane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11593.0EEA 249 EUR InStock
A11593.0E A11593.36 A11593.22
Bromocyclohexane ≥98%
Bromocyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 108-85-0
Molecular Formula: C6H11Br
Formula Weight: 163.06
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4950
Melting Point: -57°
Boiling Point: 166-167°
Beilstein Reference: 1098373
Merck Reference: 14,2730
MDL No.: MFCD00003819
Formule: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Point d'ébullition: 166…167 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,335
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Numéro MDL: MFCD00003819
Numéro CAS: 108-85-0
Merck Index: 13,02759
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité