Bromocyclopentane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
111600500 111602500 111600010
ACRO111600500EA 23 EUR InStock
ACRO111600500 ACRO111602500 ACRO111600010
Bromocyclopentane 98%
Bromocyclopentane
Formule: C₅H₉Br
MW: 149,03 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C (760 mmHg)
Densité: 1.39 g/cm³
Point d'éclair: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001359
Numéro CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4881 to 1.4901 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité