Cyclobutanone ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A13068.06 A13068.14 A13068.03
A13068.06EA 203 EUR InStock
A13068.06 A13068.14 A13068.03
Cyclobutanone ≥98% stabilisé
Cyclobutanone
Stabilized with ca 0.01% BHT
Purity: 98%
CAS No.: 1191-95-3
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Pleasant
Melting Point: -51°
Boiling Point: 97-99°
Beilstein Reference: 1560289
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001332
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.935
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001332
Numéro CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
ONU: 1224
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité