Cycloheptanone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Suberon, Cycloheptan-1-one
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 131 EUR InStock
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cycloheptanone 98+%
Cycloheptanone
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004159
Numéro CAS: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité