Cyclohexanone 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
33309.K7EA 236 EUR InStock
33309.K7 33309.K2 33309.M1 33309.AP
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 0,9478
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2726
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité