Cyclohexanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11825500EA 68.9 EUR InStock
EHERC11825500
Cyclohexanone
Cyclohexanone
Formule: C₆H₁₀(=O)
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 155,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00001625
Numéro CAS: 108-94-1
ONU: 1915
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02755
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/57/771257.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité