Cyclooctanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20911.14 B20911.22 B20911.36
B20911.14EA 34.1 EUR InStock
B20911.14 B20911.22 B20911.36
Cyclooctanone ≥98%
Cyclooctanone
Purity: 98%
CAS No.: 502-49-8
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 72°(161°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1280738
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00001754
Formule: C₈H₁₄O
Point d'ébullition: 195…197 °C
Point de fusion: 37…44 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001754
Numéro CAS: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité