Cyclopentadecanone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11832000EA 93 EUR InStock
EHERC11832000
Cyclopentadecanone
Cyclopentadecanone
Formule: C₁₅H₂₈O
MW: 224,39 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00001266
Numéro CAS: 502-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité