Cyclopentanone 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO111530010EA 87.7 EUR InStock
ACRO111530010 ACRO111530100 ACRO111532500 ACRO111530025
Cyclopentanone 99+%, pur
Cyclopentanone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 130…131 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0,95 g/cm³
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001409
Numéro CAS: 120-92-3
ONU: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité