Cyclopentanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14222.0F A14222.AK A14222.AP
A14222.0FEA 181 EUR InStock
A14222.0F A14222.AK A14222.AP
Cyclopentanone ≥99%
Cyclopentanone
Purity: 99%
CAS No.: 120-92-3
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Petrol-like
Melting Point: -51°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 605573
Merck Reference: 14,2743
UN No.: 2245
MDL No.: MFCD00001409
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 130…131 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.949
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001409
Numéro CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
ONU: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2743
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité