Cyclopentanone, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
08299-5ML-FEA 40.5 EUR InStock
08299-5ML-F 08299-50ML-F
Cyclopentanone, Supelco®
Cyclopentanone
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00001409
Numéro CAS: 120-92-3
ONU: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité