1,2-Cyclohexanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14401.14EA 234 EUR InStock
A14401.14 A14401.06 A14401.22
1,2-Cyclohexanedione ≥98%
1,2-Cyclohexanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 765-87-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 507419
MDL No.: MFCD00001648
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 193…195 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Densité: 1,12
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Numéro MDL: MFCD00001648
Numéro CAS: 765-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité