1,4-Cyclohexanedione ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11100.14 A11100.22 A11100.36
A11100.14EA 70.2 EUR InStock
A11100.14 A11100.22 A11100.36
1,4-Cyclohexanedione ≥98%
1,4-Cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 637-88-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 77-78°
Boiling Point: 132°/20mm
Beilstein Reference: 774152
MDL No.: MFCD00001606
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 77…78 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C (269 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001606
Numéro CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité