Acide cyclobutanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 28.1 EUR InStock
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Acide cyclobutanecarboxylique 98%
Acide cyclobutanecarboxylique
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001323
Numéro CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité