Acide cyclopentanecarboxylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12375.09 A12375.18 A12375.30
A12375.09EA 49.5 EUR InStock
A12375.09 A12375.18 A12375.30
Acide cyclopentanecarboxylique ≥99%
Acide cyclopentanecarboxylique
Purity: 99%
CAS No.: 3400-45-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -7°
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 2039729
MDL No.: MFCD00001371
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 215…216 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.052
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001371
Numéro CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité