Acide cyclopropanecarboxylique
Danger
009113-250G 009113-1KG
FLUO009113-250GEA 0 EUR InStock
FLUO009113-250G FLUO009113-1KG
Acide cyclopropanecarboxylique
Acide cyclopropanecarboxylique
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001287
Numéro CAS: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité