Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 1-aminocyclohexane-1-carboxylique
ACRO203950250EA 102 EUR InStock
ACRO203950250
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001487
Numéro CAS: 2756-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité