Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A11853.06 A11853.14
A11853.06EA 38.9 EUR InStock
A11853.06 A11853.14
Acide 1-aminocyclohexanecarboxylique 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2756-85-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: >300°
Beilstein Reference: 2355692
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.229 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001487
Numéro CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité