Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Aminocyclopentanecarboxylic Acid, Cycloleucine, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid
103470050 103470100
ACRO103470050EA 86.9 EUR InStock
ACRO103470050 ACRO103470100
Acide 1-aminocyclopentanecarboxylique 97%
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 320…322 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001381
Numéro CAS: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02763
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité