Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Danger
Synonyms: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
003367-25G 003367-100G
FLUO003367-25GEA 22.22 EUR InStock
FLUO003367-25G FLUO003367-100G
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Acide cyclobutane-1,1-dicarboxylique
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 663 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001325
Numéro CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité