Chlorocyclobutane
Synonyms: Cyclobutyl chloride
003369-1G 003369-5G
FLUO003369-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003369-1G FLUO003369-5G
Chlorocyclobutane
Chlorocyclobutane
Formule: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Point d'ébullition: 80.2 °C (1013 hPa)
Densité: 0.991 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013736
Numéro CAS: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
ONU: 1127
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité