Chlorocyclopentane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopentyl chloride
B25023.22 B25023.36
B25023.22EA 55.4 EUR InStock
B25023.22 B25023.36
Chlorocyclopentane ≥99%
Chlorocyclopentane
Purity: 99%
CAS No.: 930-28-9
Molecular Formula: C5H9Cl
Formula Weight: 104.58
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4512
Melting Point: -94°
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1900557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001360
Formule: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 1.003
Point d'éclair: 15 °C (59 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001360
Numéro CAS: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité