1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09469.06EA 64.8 EUR InStock
L09469.06
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane ≥98%
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Purity: 98%
CAS No.: 697-17-6
Molecular Formula: C4H2Cl3F3
Formula Weight: 213.41
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1905850
MDL No.: MFCD00039439
Formule: C₄H₂Cl₃F₃
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,594
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039439
Numéro CAS: 697-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité