Fluorocyclohexane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L13015.06EA 210 EUR InStock
L13015.06
Fluorocyclohexane ≥97%
Fluorocyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 372-46-3
Molecular Formula: C6H11F
Formula Weight: 102.15
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: 13°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 1900795
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00021285
Formule: C₆H₁₁F
MW: 102,15 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0,928
Point d'éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021285
Numéro CAS: 372-46-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité