Iodocyclohexane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexyl iodide
218490250 218491000
ACRO218490250EA 71.7 EUR InStock
ACRO218490250 ACRO218491000
Iodocyclohexane 98% stabilisé
Iodocyclohexane
Formule: C₆H₁₁I
MW: 210,06 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (20 mmHg)
Densité: 1.62 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003826
Numéro CAS: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité