Iodocyclohexane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
B24840.14 B24840.22 B24840.36
B24840.14EA 77.6 EUR InStock
B24840.14 B24840.22 B24840.36
Iodocyclohexane ≥98% stabilisé
Iodocyclohexane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 626-62-0
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5475
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 1900797
MDL No.: MFCD00003826
Formule: C₆H₁₁I
MW: 210,06 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.625
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003826
Numéro CAS: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité